Learn More
Carbonato de 17-etilo de prednisolona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | prednisolone-17-ethylcarbonate |
| CAS | 104286-02-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C24 H32 O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pregna-1,4-diene-3,20-dione','17-[(ethoxycarbonyl)oxy]-11,21-dihydroxy-','(11β)-, (11β)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Prednisolone 17-(ethyl carbonate), 11β,21-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Ethyl Carbonate, Prednisolone 17-Ethylcarbonate, Prednicarbate Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32O7/c1-4-30-21(29)31-24(19(28)13-25)10-8-17-16-6-5-14-11-15(26)7-9-22(14,2)20(16)18(27)12-23(17,24)3/h7,9,11,16-18,20,25,27H,4-6,8,10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | carbonato de etilo [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 432.51 |
| Show More |