Learn More
Prednisolona 17-(carbonato de etilo) 21-acetato, TRC
Código de producto. 30134361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134361 500 mg 500 miligramos
17940515 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP703725500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 671225-23-3
Fórmula molecular C26 H34 O8
Peso molecular (g/mol) 474.543
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-17-[(ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-, (11β)- (9CI), Prednisolone 17-(ethyl carbonate) 21-acetate, 11β-Hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17,21-diyl 21-Acetate 17-(Ethylcarbonate), Prednisolone 21-Acetate 17-Ethyl
Nombre IUPAC [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-etoxicarboniloxi-11-hidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopentta[a]fenantrina-17-il]-2-oxoetilo] acetato
SMILES CCOC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednisolone 21-Acetate 17-Ethylcarbonate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34O8/c1-5-32-23(31)34-26(21(30)14-33-15(2)27)11-9-19-18-7-6-16-12-17(28)8-10-24(16,3)22(18)20(29)13-25(19,26)4/h8,10,12,18-20,22,29H,5-7,9,11,13-14H2,1-4H3/t18-,19-,20-,22+,24-,25-,26-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.225