Learn More
Prednisolona 17-Acetato, TRC
Código de producto. 30427562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427562 25 mg 25 miligramos
30417405 100 mg -
30418166 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427562 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP70383525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52628-64-5
Fórmula molecular C23 H30 O6
Peso molecular (g/mol) 402.48
Sinónimo Prednisolone 17-Acetate, (11β)-17-(Acetyloxy)-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Nombre IUPAC [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetilo-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednisolone 17-Acetate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O6/c1-13(25)29-23(19(28)12-24)9-7-17-16-5-4-14-10-15(26)6-8-21(14,2)20(16)18(27)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-18,20,24,27H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.2042