Learn More
17-acetato de prednisolona, Mikromol™
Descripción
17-acetato de prednisolona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prednisolone 17-Acetate |
| CAS | 52628-64-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Prednisolone 17-Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H30 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Prednisolone 17-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H30O6/c1-13(25)29-23(19(28)12-24)9-7-17-16-5-4-14-10-15(26)6-8-21(14,2)20(16)18(27)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-18,20,24,27H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Mostrar más |