Learn More
Prednisolamato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prednisolamate |
| CAS | 5626-34-6 |
| Fórmula molecular | C27 H39 N O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N,N-Diethylglycine (11β)-11,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H39NO6/c1-5-28(6-2)15-23(32)34-16-22(31)27(33)12-10-20-19-8-7-17-13-18(29)9-11-25(17,3)24(19)21(30)14-26(20,27)4/h9,11,13,19-21,24,30,33H,5-8,10,12,14-16H2,1-4H3/t19-,20-,21-,24+,25-,26-,27-/m0/s1 |
| SMILES | CCN(CC)CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | 2-(dietilamino)acetato de [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 473.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 473.2777 |