Learn More
Ácido predniénico, TRC
Código de producto. 30134215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134215 5 g 5 g
17992195 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7037105G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37927-29-0
Fórmula molecular C20 H26 O5
Peso molecular (g/mol) 346.42
Sinónimo Prednienic Acid, Prednisolone Impurity B, (11β,17α)-11,17-Dihydroxy-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic Acid;
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenotreno-17-ácido carboxílico
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednienic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O5/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14-6-8-20(25,17(23)24)19(14,2)10-15(22)16(13)18/h5,7,9,13-16,22,25H,3-4,6,8,10H2,1-2H3,(H,23,24)/t13-,14-,15-,16+,18-,19-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.178