Learn More
Ácido predniénico, Mikromol™
Código de producto. 30463342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463342 4 x 25 mg 100 miligramos
30051197 25 mg 25 miligramos
17931626 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463342 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0194.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido predniénico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednienic Acid
CAS 37927-29-0
Nombres de analitos o componentes Prednienic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H26 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Prednienic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O5/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14-6-8-20(25,17(23)24)19(14,2)10-15(22)16(13)18/h5,7,9,13-16,22,25H,3-4,6,8,10H2,1-2H3,(H,23,24)/t13-,14-,15-,16+,18-,19-,20-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-17-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 346.42
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.178 g/mol