Learn More
Ácido predniénico, Mikromol™
Descripción
Ácido predniénico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prednienic Acid |
| CAS | 37927-29-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Prednienic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H26 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Prednienic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O5/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14-6-8-20(25,17(23)24)19(14,2)10-15(22)16(13)18/h5,7,9,13-16,22,25H,3-4,6,8,10H2,1-2H3,(H,23,24)/t13-,14-,15-,16+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-17-carboxílico |
| Mostrar más |