Learn More
Prednicarbato, TRC
Código de producto. 30138153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138153 250 mg 250 miligramos
30136955 1 g 1 g
17990955 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP703700250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73771-04-7
Fórmula molecular C27 H36 O8
Peso molecular (g/mol) 488.57
Sinónimo (11β)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-21-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Dermatop, EsCort, HOE 777, Prednicarbate, Prednisolone 17-(ethyl carbonate) 21-propionate, Prednitop, Regenit, S 77-0777
Nombre IUPAC [Propanoato [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-etoxicarboniloxi-11-hidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il]-2-oxoetil] propanoato
SMILES CCOC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednicarbate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H36O8/c1-5-22(31)34-15-21(30)27(35-24(32)33-6-2)12-10-19-18-8-7-16-13-17(28)9-11-25(16,3)23(18)20(29)14-26(19,27)4/h9,11,13,18-20,23,29H,5-8,10,12,14-15H2,1-4H3/t18-,19-,20-,23+,25-,26-,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.241