Learn More
Prednicarbato, Mikromol™
Descripción
Prednicarbato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prednicarbate |
| CAS | 73771-04-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Prednicarbate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27 H36 O8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Prednicarbate, 11beta-Hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-diene-17,21-diyl 17-ethylcarbonate 21-propanoate, (11beta)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-21-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Dermatop, EsCort, HOE 777, Prednisolone 17-(ethyl carbonate) 21-propionate, Prednitop, Regenit, S 77-0777 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H36O8/c1-5-22(31)34-15-21(30)27(35-24(32)33-6-2)12-10-19-18-8-7-16-13-17(28)9-11-25(16,3)23(18)20(29)14-26(19,27)4/h9,11,13,18-20,23,29H,5-8,10,12,14-15H2,1-4H3/t18-,19-,20-,23+,25-,26-,27-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)CC |
| Nombre IUPAC | Propanoato de [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-etoxicarboniloxi-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Mostrar más |