Learn More
Precoceno 2, TRC
Código de producto. 30133313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133313 500 mg 500 miligramos
30136615 250 mg 250 miligramos
30005698 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP703350500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 644-06-4
Fórmula molecular C13 H16 O3
Peso molecular (g/mol) 220.26
Sinónimo Precocene 2
Nombre IUPAC 6,7-dimetoxi-2,2-dimetilcromeno
SMILES COc1cc2OC(C)(C)C=Cc2cc1OC
Specifications
Nombre del producto químico o material Precocene II
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O3/c1-13(2)6-5-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)16-13/h5-8H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1099
Porcentaje de pureza >95%