Learn More
Fisherbrand™ Precleaned with Certification Glass EPA Vials
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11583552 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
40 mL
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
11583552 40 mL Transparente paquete de 144
1 options
Código de producto. 11583552
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Envasados en bandejas particionadas
Viales de vidrio para la recogida de muestras de agua y suelo para el análisis de compuestos orgánicos volátiles.
  • Viales transparentes de vidrio de borosilicato para análisis general; viales ámbar para materiales sensibles a la luz
  • Rosca GPI, 24-400
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 28 mm
Color Transparente
Material Borosilicate Glass
Volumen (métrico) 40 mL
Para utilizar con (aplicación) Para el análisis general
Altura (imperial) 3.74 in.
Incluye 0.125 in. PTFE/silicone septa, open-top polypropylene screw caps
Volumen (imperial) 10 dr.
Volumen total (métrico) 40 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Screw Cap
Grosor (métrico) 3.17 mm
Certificaciones/conformidad EPA
Altura (métrico) 95 mm
Tipo de producto Vial