Learn More
JP Selecta™ Baños de agua y aceite Precisterm
Código de producto. 12152872
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
5 L
20 L
Temperatura máxima (métrico):
110°C
200°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Temperatura máxima (métrico) Tamaño de la unidad
12152872 2 L 200°C cada uno
12097864 2 L 110°C cada uno
12027874 20 L 110°C cada uno
12047884 5 L 200°C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12152872 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 6000385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00€
    420.28€ / paquete de 1
    Ahorro 174.72€
    29% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Proporciona una excelente estabilidad de temperatura para las necesidades de baño de agua y aceite.
  • Amplia gama de tamaños y accesorios
  • Caja interior y exterior de acero inoxidable
  • El depósito es de doble capa
  • Resistente a la corrosión
  • Interruptor de alimentación iluminado
  • Control de temperatura del termostato hidráulico sincronizado con la luz indicadora «ON»
  • Testigo de desconexión del termostato de seguridad
  • Se suministra con un estante de protección de elementos calefactores
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L
Incluye Estante de protección de los elementos calefactores, grifo de desagüe
Material Acero inoxidable
Temperatura máxima (métrico) 200°C
Estabilidad de la temperatura ±2°C
Anchura (métrico) 20 cm
Anchura (métrico) interior 15 cm
Altura (métrico) 20 cm
Altura (métrico) interior 15 cm
Fondo (métrico) 27 cm exterior
Fondo interior (métrico) 13 cm
Peso (métrico) 3,5 kg
Vataje 640 W