Learn More
Ludwig Schneider Precision thermometer, ASTM 54 C - ACCU-SAFE -, round, +20+100,6°C in 0,2°C, suit. for cal.
Marca:  Ludwig Schneider 1202054S
Encompass_Preferred
Precision thermometer, ASTM 54 C - ACCU-SAFE -, round, +20+100,6°C in 0,2°C, suit. for cal.
Código de producto. 16670566
  • 188.14€ / paquete de 1
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-07-2026