Learn More
Beschreibung
Los baños de agua con agitación Thermo Scientific™ Precision™ son compatibles con una amplia gama de aplicaciones críticas de ciencias de la vida y de aseguramiento y control de la calidad: desde el calentamiento de reactivos frágiles hasta el cultivo de tejidos y la secuenciación genética. Limpieza y mantenimiento sencillos con el nuevo interior sin bobina. El baño de agua con agitación de poca profundidad Precision tiene una bandeja extraíble que permite su uso con recipientes de muestras más pequeños. Los baños de agua con agitación Precision Dubnoff se han diseñado específicamente para aplicaciones que requieren que las muestras se incuben en un entorno controlado.
- Limpieza y mantenimiento sencillos con el diseño sin bobina
- Optimice la programación con temporizadores de encendido y apagado automático
- Ayudan a evitar el sobrecalentamiento del baño y los daños, con protección en caso de nivel bajo de líquido
- Guarde fácilmente los parámetros más utilizados con cuatro preajustes de temperatura y de velocidad de agitación.
- Ayude a proteger su trabajo con alarmas sonoras.
- Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
- Disfrute de un espacio más alto para almacenar el instrumental de laboratorio del taller con la nueva tapa con bisagra
- Incluye un innovador motor del agitador
Spezifikation
Spezifikation
| Material de la cámara | Acero inoxidable 304 |
| Tipo de controlador | Digital |
| Capacidad (métrico) | 15 l |
| Certificaciones/conformidad | UL, CE |
| Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente de +5 °C a 100 °C |
| Tipo | Shaking Water Bath |
| Pantalla | LCD monocromática |
| Capacidad calorífica | 1200 w |
| Incluye | Campana de gases grande y pequeña y patito de goma |
| Material | Acero laminado en frío con revestimiento de polvo de epoxi |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.