Learn More
Applied Biosystems™ Soporte de placas de precisión para sistemas de PCR en tiempo real 7500
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
- Este soporte de placas de precisión es necesario para utilizar las placas de reacción ópticas MicroAmp™ EnduraPlate™ en los sistemas de PCR en tiempo real 7500 de Applied Biosystems™. También se adapta a las placas de reacción ópticas MicroAmp™
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 7500 reacciones |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 |
| Tipo de producto | Soporte de placas de precisión |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Método de PCR | qPCR |