Learn More
Slice™ Cuchilla de precisión
Código de producto. 16403649
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro/Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16403649 Negro/Naranja cada uno
1 options
Código de producto. 16403649 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.02€
    17.30€ / paquete de 1
    Ahorro 2.72€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
La forma de mango exclusiva permite un control preciso sobre el corte complejo
  • Tipo de hoja: filo recto y punta redondeada
  • El mango tipo anillo ofrece un agarre cómodo
  • Diseño ambidiestro
  • Cuchillas compatibles: 10518, 10519, 10520, 10532 (sin cinceles)
  • Incluye 1 cuchilla de cerámica con punta redondeada (10518)
  • El borde cómodo para los dedos se mantiene afilado 11 veces más tiempo
  • La hoja químicamente inerte nunca se oxida
  • Hoja sin chispas no conductora
  • Reduce las lesiones y los costes
  • Cambio de hoja sin herramienta
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longitud (imperial) 4,29 in
Longitud (métrico) 109 mm
Material GFN, latón, polipropileno y óxido de circonio
Color Negro/Naranja
Para utilizar con (aplicación) Corte de seguridad
Incluye 1 hoja cerámica de punta redondeada y filo recto
N.° por paquete 1 unidad
Peso (imperial) 0,72 oz
Peso (métrico) 20,3 g
Anchura (imperial) 1,51 in
Anchura (métrico) 38,25 mm
Tipo de mango Pala fija
Tipo de producto Cuchilla de precisión