Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10
Código de producto. 11776933
Encompass
Change view
Click to view available options
Densidad (métrico):
900 a 950 g/L
De 1000 a 1050 g/l
De 600 a 650 kg/m3
De 650 a 700 kg/m3
De 700 a 750 kg/m3
De 750 a 800 kg/m3
De 800 a 850 kg/m3
De 850 a 900 kg/m3
De 950 a 1000 kg/m3
Número ASTM:
300H
301H
302H
303H
304H
305H
306H
307H
308H
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Densidad (métrico) Número ASTM unitSize
11776933 De 600 a 650 kg/m3 300H cada uno
11786933 De 650 a 700 kg/m3 301H cada uno
11796933 De 700 a 750 kg/m3 302H cada uno
11706943 De 750 a 800 kg/m3 303H cada uno
11716943 De 800 a 850 kg/m3 304H cada uno
11726943 De 850 a 900 kg/m3 305H cada uno
11746943 De 950 a 1000 kg/m3 307H cada uno
11736943 900 a 950 g/L 306H cada uno
11756943 De 1000 a 1050 g/l 308H cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11776933 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 2300H
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combined form glass density hydrometers with mercury thermometers in the body. Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10 measure in kg/m3 and operate in a wide temperature range of -20 to 65°C, with a reference temperature of 15°C.
High-precision instruments for determination of fluid density in accordance with ASTM standards and available with a DAkkS/works calibration certificate.
  • Meets the standards of ASTM E100-10 for density hydrometers
  • Reference temperature: 15°C
  • Scale division: 0.5kg/m3
  • Error limit: ±0.5kg/m3
  • Mercury Thermometer: -20 to +65°C in 1°C
  • Total length: 380mm
  • Single packed in transparent square plastic sleeve
Especificaciones
Tipo Hydrometer with Incorporated Thermometer
Número ASTM 300H
Exactitud ±0.5 kg/m3
Incrementos Density: 0.5 kg/m3, Temperature: 1°C
Certificaciones/conformidad ASTM E100-10
Longitud (métrico) 380 mm
Incluye Hg Thermometer in body, Square plastic sleeve
Densidad (métrico) De 600 a 650 kg/m3
Exactitud de temperatura ±1° C
Material Vidrio
Intervalo de temperatura (métrico) −20 to +65°C
Para utilizar con (aplicación) Determination of fluid density
Temperature of Standardization 15°C