Learn More
Gestigkeit Harry Placa calefactora de precisión
Código de producto. 10086221
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
140 x 140 x 135 mm
350 x 350 x 155 mm
430 x 580 x 185 mm
440 x 290 x 155 mm
440 x 290 x 190 mm
610 x 160 x 155 mm
Temperatura (métrico):
De 20 °C a 300 °C
De 20 °C a 350 °C
De 20 °C a 450 °C
Tensión:
2 x 400 V, N+PE
220 V
230 V
Vataje:
2000 W
2200 W
3300 W
4500 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Temperatura (métrico) Tensión Vataje Tamaño de la unidad
10086221 350 x 350 x 155 mm De 20 °C a 300 °C 220 V 2200 W cada uno
10066211 140 x 140 x 135 mm De 20 °C a 350 °C 230 V 4500 W cada uno
10361082 430 x 580 x 185 mm De 20 °C a 350 °C 230 V 3300 W cada uno
10269431 430 x 580 x 185 mm De 20 °C a 350 °C 2 x 400 V, N+PE 3300 W cada uno
10769592 440 x 290 x 190 mm De 20 °C a 450 °C 230 V 3300 W cada uno
10066131 440 x 290 x 155 mm De 20 °C a 450 °C 2 x 400 V, N+PE 3300 W cada uno
10229341 610 x 160 x 155 mm De 20 °C a 350 °C 230 V 2000 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10086221 Proveedor Gestigkeit Harry N.º de proveedor PZ35EB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3550.00€
    2416.76€ / paquete de 1
    Ahorro 1133.24€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Placas calefactoras de precisión, serie PZ para un funcionamiento continuo. Proporciona temperaturas extremadamente precisas y uniformes, incluso en las esquinas de las placas y en los bordes.
  • Para funcionamiento continuado.
  • Proporciona temperaturas extremadamente precisas y uniformes, incluso en las esquinas de las placas y en los bordes.
  • Superficie de calentamiento de aluminio anodizado pulido.
  • Controlador de temperatura controlado por microprocesador con ajuste de temperatura de hasta 99,9 en 0,1 °C, más de 99,9 en pasos de 1 °C. La temperatura real se muestra de forma continua.
  • Con el controlador de potencia independiente para ajustar el rendimiento a los requisitos de calefacción del 10 al 100 %.
  • El relé integrado permite la conexión directa de termómetros de contacto electrónicos.
  • Monitor de temperatura ajustable de 50 a 300 °C (con PZ 28-1, de 30 a 110 °C) para evitar temperaturas excesivas.
Especificaciones
Tipo de controlador Control por microprocesador
Temperatura (métrico) De 20 °C a 300 °C
Vataje 2200 W
Tensión 220 V
Tipo Placas calefactoras digitales
Pantalla Digital
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 350 x 350 x 155 mm