Learn More
Gestigkeit Harry™ Placas calefactoras de precisión con controlador, de 100 °C a 350 °C, °de aleación de aluminio
Descripción
- El regulador digital controlado por microprocesador permite preconfigurar la temperatura de funcionamiento en graduaciones de 0.1 C° hasta 99.9°C y de 1°C para temperaturas superiores 100°a C.
- Tienen control de salida electrónico que permite ajustar la salida de calor entre 10 y 100%
- Equipado con casquillo de salida para diodo de 3polos (tensión muy baja)
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Tipo de controlador | Microprocesador |
| Tamaño | 11,3 x 11,3 pulg. |
| Temperatura (métrico) | De 100 °C a 350 °C |
| Peso (imperial) | 23.8 lb. |
| Peso (métrico) | 10,8 kg |
| Vataje | 2200 W |
| Forma | Cuadrado |
| Tensión | 230 V |
| Tipo | Placa caliente |