Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora de precisión, °de 20 °C a 300 °C
Código de producto. 10039190
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
220/240 V, 2200 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
10039190 220/240 V, 2200 W cada uno
1 options
Código de producto. 10039190 Proveedor Gestigkeit Harry™ N.º de proveedor PZ35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3410.00€
    2410.24€ / paquete de 1
    Ahorro 999.76€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Forma: Cuadrado, Tamaño: 13,8 x 13,8 in.
Forma: cuadrada; Tamaño: 13,8 x 13,8
Forma: Cuadrada; Tamaño: 13,8 x 13,8 in.
Especificaciones
Tamaño 13,8 x 13,8 pulg
Temperatura (métrico) De 20 °C a 300 °C
Peso (imperial) 23.8 lb.
Altura (métrico) 155 mm
Peso (métrico) 10,8 kg
Vataje 2200 w
Requisitos eléctricos 220/240 V, 2200 W
Forma Cuadrado
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente