Learn More
Ohaus™ Balanza de precisión de alta capacidad
Código de producto. p-8009910 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
12 kg
24 kg
35 g
Modelo:
EX12001M-EU
EX24001M-EU
EX35001M-EU
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo unitSize
15379042 12 kg EX12001M-EU cada uno
15183959 35 g EX35001M-EU cada uno
15143959 24 kg EX24001M-EU cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15379042 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30057067
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Simplifique incluso las mediciones de laboratorio de alta capacidad más complejas con esta balanza. Las balanzas de precisión de alta capacidad Ohaus™ proporcionan una funcionalidad sin igual en una gama de balanzas de alto rendimiento y de alta capacidad.
  • Pantalla: Pantalla gráfica táctil VGA a todo color de 5,7 pulgadas (145 mm) con brillo controlado por el usuario
  • Adaptador de CA (incluido) o batería recargable (el accesorio se vende por separado)
  • RS232 y USB (incluido) o un segundo RS232/Ethernet (los accesorios se venden por separado). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real.
  • Diseño modular, base de metal IP54, carcasa superior de hierro fundido, plato de acero inoxidable, indicador de nivel frontal, gancho para pesaje bajo la balanza integrado, bloqueo de calibración, dos sensores sin contacto, cubierta en uso para carcasa completa
  • Filtros ambientales seleccionables, tara automática, puntos de calibración de plato seleccionables por el usuario, bloqueo por software y menú de restablecimiento, ajustes de comunicación y opciones de impresión de datos seleccionables por el usuario, proyecto e ID de usuario definibles por el usuario, modo de espera automático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad OIML F1 o ASTM Clase 2
Tipo de conexión RS232 estándar, 2x USB, 2o RS232 o Ethe opcional
Capacidad 12 kg
Tipo de pantalla Pantalla táctil gráfica VGA a todo color de 5,7 in. Pantalla táctil gráfica VGA a todo color
Legibilidad 0.1 g
Para utilizar con (aplicación) En laboratorio, en industria del hormigón, en montaje-l
Clasificación IP IP 54
Nivelado Es necesario ajustar las ruedas para nivelar el balan
Linealidad ± 0,2 g
Material Carcasa inferior de metal fundido a presión
Modelo EX12001M-EU
Repetibilidad Plusmn;0,1 g
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza de precisión de alta capacidad
Modos de pesaje Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, control
Dimensiones (Pr x An x Al) 443 x 377 × 120 mm
Anchura (métrico) 377 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 377 mm
Altura (métrico) 120 mm
Fondo (métrico) 443 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 311 mm
Peso (métrico) 10 kg
Requisitos eléctricos Entrada de alimentación: 100 a 240 V CA, 0,5 a 0,25 A, 47 a 63 H
Tensión 100/240 V
Vataje 15 w
Amperaje 0.63 A
Frecuencia 47/63 Hz