Learn More
Thermo Scientific™ Baño de agua de uso general Precision™, Precision GP 02
Product Code. 15315867 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Modelo:
Precisión GP 02
Precisión GP 05
Precisión GP 10
Precisión GP 15D
Precisión GP 20
Precisión GP 28
Precisión GP 2S
Capacidad (métrico):
2 L
5 L
10 L
15 L
20 L
28 L
Unit Size:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modelo Capacidad (métrico) Unit Size
15315867 Precisión GP 28 28 L cada uno
15395837 Precisión GP 02 2 L cada uno
15375857 Precisión GP 2S 2 L cada uno
15385857 Precisión GP 05 5 L cada uno
15395857 Precisión GP 10 10 L cada uno
15305867 Precisión GP 20 20 L cada uno
15325867 Precisión GP 15D 15 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15315867 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. TSGP28
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00€
    1400.00€ / paquete de 1
    Ahorro 125.00€
    8% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice una amplia variedad de aplicaciones con los baños de agua de uso general, diseñados para mantener la temperatura del agua desde la temperatura ambiente hasta 100 °C. Estos baños de alto rendimiento van desde los 2 l hasta los 28 l.
Admite una amplia gama de aplicaciones con los baños de agua de uso general Thermo Scientific™ Precision™, diseñados para mantener la temperatura del agua desde temperatura ambiente hasta los 100 °C. Estos baños sólidos y de alto rendimiento van de 2 a 28 l, incluidos los modelos poco profundos. El circuito de seguridad contra excesos de temperatura se ha diseñado para evitar el desbordamiento térmico, mientras que los nuevos temporizadores de encendido y apagado automático permiten optimizar los horarios de funcionamiento. Benefíciese de una extraordinaria resistencia a la corrosión y a sustancias químicas gracias a la superficie exterior con recubrimiento de epoxi y limpie fácilmente la cuba con interior de acero inoxidable.
  • Recupere un valioso espacio en la mesa de trabajo gracias a su tamaño reducido, en comparación con los modelos anteriores
  • El controlador avanzado del microprocesador se ha diseñado para ofrecer mayor funcionalidad
  • Proteja su trabajo con alarmas sonoras
  • Guarde fácilmente los parámetros más usados con cuatro preajustes de temperatura
  • Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
  • El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa
  • Ayudan a evitar daños en el baño y el sobrecalentamiento con protección en caso de nivel bajo de líquido
  • Simplifique el funcionamiento con drenaje de desconexión rápida en los modelos de 10, 20 y 28 l y modelos dobles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de controlador Digital
Capacidad (métrico) 28 L
Certificaciones/conformidad UL, CE
Intervalo de temperatura Ambiente hasta 100°C
Tipo Water Bath
Pantalla LCD monocromática
Capacidad calorífica 1200 W
Incluye Cubierta de policarbonato transparente y pato de goma
Material Acero con recubrimiento de polvo epoxi
Modelo Precisión GP 28
Preconfiguración de temperatura 4
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Uniformidad de temperatura ±0.2°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,4 x 21,8 x 11,1 in (392 x 555 x 282 mm)
Requisitos eléctricos 120/230V 50/60 Hz
Amperaje 9,0-10,5 / 4,3-5,0 (120V/230V)