Learn More
Fisherbrand™ Sistema de calentamiento digital de bloque seco de alta precisión
Código de producto. 17285546 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de bloques:
1 bloque
2 bloques
4 bloques
Altura (métrico):
100 mm
120 mm
Vataje:
150 W
300 W
600 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de bloques Altura (métrico) Vataje Tamaño de la unidad
17285546 2 bloques 100 mm 300 W cada uno
17275546 1 bloque 120 mm 150 W cada uno
17295546 4 bloques 100 mm 600 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17285546
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Proporciona un excelente control de la temperatura y una amplia variedad de bloques intercambiables para una máxima flexibilidad. Estos sistemas de calentamiento de bloque seco combinan un control de temperatura ideal y uniformidad en un rango de temperat
  • Calentador de alta potencia para un calentamiento rápido - 25° C a 100° Cmáx en solo 15 minutos
  • El rotor fácil de usar junto con dos llaves proporciona acceso a la interfaz interactiva para un uso y una configuración rápidos y precisos
  • La pantalla digital clara es fácil de leer a distancia para una tranquilidad instantánea
  • Función de temporizador práctica, con zumbador sonoro para la temporización de reacciones y funciones, p. ej., la conexión o desconexión de un calentador retrasado
  • La amplia gama de bloques intercambiables le permite mezclar y combinar los tubos de muestras como desee con la herramienta de extracción suministrada de serie para una extracción fácil y segura de los bloques
  • La cubierta de seguridad opcional protege las muestras de la contaminación y a los usuarios del contacto accidental con bloques calientes
  • Desconexión en caso de exceso de temperatura para proteger las muestras y el lugar de trabajo
  • La construcción robusta y de alta calidad en aluminio aerodinámico de paredes frías y plástico resistente a los productos químicos es duradera en entornos exigentes
  • Tamaño compacto para optimizar el uso del espacio en la mesa de trabajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,7 a 16,9 oz
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) De 50 a 500 ml
Material de la cámara Aluminio
Para utilizar con (equipo) Bloques intercambiables
Material Plástico resistente a productos químicos
No. of Places 2
Tipo de tapón UE, Reino Unido
Humedad relativa 80%
Intervalo de temperatura (métrico) 5° C a 130° C
Tipo Bloque para termobloque
Para utilizar con (aplicación) Estudios de actividad y digestión enzimática, hibridación de ácidos nucleicos
Tiempo de calentamiento 20 min. (25° C a 100° C)
N.º de bloques 2 bloques
Estabilidad de la temperatura 0,1° Cmáx a 37° C
Uniformidad de temperatura 0,1° Cmáx a 37° C
Temporizador De 1 a 999 min
Garantía 3 años
Longitud (imperial) 11,2 in
Longitud (métrico) 285 mm
Anchura (imperial) 7,9 in
Anchura (métrico) 200 mm
Altura (imperial) 3,9 in
Altura (métrico) 100 mm
Fondo (imperial) 11 in
Fondo (métrico) 280 mm
Tensión 220/240 V
Vataje 300 W