Learn More
Fisherbrand™ Sistema de calentamiento digital de bloque seco de alta precisión
Código de producto. 17275546 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de bloques:
1 bloque
2 bloques
4 bloques
Altura (métrico):
100 mm
120 mm
Vataje:
150 W
300 W
600 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de bloques Altura (métrico) Vataje unitSize
17275546 1 bloque 120 mm 150 W cada uno
17285546 2 bloques 100 mm 300 W cada uno
17295546 4 bloques 100 mm 600 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17275546
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un excelente control de la temperatura y una amplia variedad de bloques intercambiables para una máxima flexibilidad. Estos sistemas de calentamiento de bloque seco combinan un control de temperatura ideal y uniformidad en un rango de temperat
  • Calentador de alta potencia para un calentamiento rápido - 25° C a 100° Cmáx en solo 15 minutos
  • El rotor fácil de usar junto con dos llaves proporciona acceso a la interfaz interactiva para un uso y una configuración rápidos y precisos
  • La pantalla digital clara es fácil de leer a distancia para una tranquilidad instantánea
  • Función de temporizador práctica, con zumbador sonoro para la temporización de reacciones y funciones, p. ej., la conexión o desconexión de un calentador retrasado
  • La amplia gama de bloques intercambiables le permite mezclar y combinar los tubos de muestras como desee con la herramienta de extracción suministrada de serie para una extracción fácil y segura de los bloques
  • La cubierta de seguridad opcional protege las muestras de la contaminación y a los usuarios del contacto accidental con bloques calientes
  • Desconexión en caso de exceso de temperatura para proteger las muestras y el lugar de trabajo
  • La construcción robusta y de alta calidad en aluminio aerodinámico de paredes frías y plástico resistente a los productos químicos es duradera en entornos exigentes
  • Tamaño compacto para optimizar el uso del espacio en la mesa de trabajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,7 a 16,9 oz
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) De 50 a 500 ml
Material de la cámara Aluminio
Para utilizar con (equipo) Bloques intercambiables
Material Plástico resistente a productos químicos
No. of Places 1
Tipo de tapón UE, Reino Unido
Humedad relativa 80%
Intervalo de temperatura (métrico) 5° C a 130° C
Tipo Bloque para termobloque
Para utilizar con (aplicación) Estudios de actividad y digestión enzimática, hibridación de ácidos nucleicos
Tiempo de calentamiento 20 min. (25° C a 100° C)
N.º de bloques 1 bloque
Estabilidad de la temperatura 0,1° Cmáx a 37° C
Uniformidad de temperatura 0,1° Cmáx a 37° C
Temporizador De 1 a 999 min
Garantía 3 años
Anchura (imperial) 7,9 in
Anchura (métrico) 200 mm
Altura (imperial) 4,7 in
Altura (métrico) 120 mm
Fondo (imperial) 4,3 in
Fondo (métrico) 230 mm
Tensión 220/240 V
Vataje 150 W