Learn More
Schneider Ludwig™ Precision Density Hydrometer
Código de producto. 10368274
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
Intervalo de gravedad específica:
De 0,800 a 0,900 g/cm3
De 0,900 a 1,000 g/cm3
De 1,000 a 1,500 g/cm3
De 1,100 a 1,200 g/cm3
De 1,200 a 1,300 g/cm3
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Intervalo de gravedad específica unitSize
10368274 300 mm De 1,200 a 1,300 g/cm3 cada uno
10184954 300 mm De 1,100 a 1,200 g/cm3 cada uno
10328284 300 mm De 1,000 a 1,500 g/cm3 cada uno
10124914 300 mm De 0,800 a 0,900 g/cm3 cada uno
10286244 300 mm De 0,900 a 1,000 g/cm3 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10368274 Proveedor Schneider Ludwig™ N.º de proveedor 3031007
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Precision Density Hydrometer
Longitud (métrico) 300 mm
Intervalo de gravedad específica De 1,200 a 1,300 g/cm3