Learn More
Slice™ Cortador de precisión
Código de producto. 16433609
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco/Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16433609 Blanco/Naranja cada uno
1 options
Código de producto. 16433609 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10416
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
El cortador de precisión Slice™ es ideal para cortes complejos en medios finos, como papel y láminas de plástico o vinilo finas.
  • Combina la misma hoja microcerámica más segura que popularizó la versión original Slice™ con nuevas características como un cartucho de cuchilla reemplazable y un diseño sin rollo.
  • La hoja diminuta está hecha de óxido de circonio extremadamente duro y se fabrica con un proceso exclusivo que crea un filo finger-friendly.
  • Los mangos con reborde proporcionan control para tareas de corte detalladas
  • La hoja microcerámica es extremadamente dura pero pequeña y muy segura.
  • Se utiliza como un bolígrafo para hacer cortes detallados y complejos de materiales finos
  • Dispone de un cartucho de cuchilla reemplazable y un diseño sin rollo.
  • Tipo de hoja instalada: Microcerámica
  • Mango de nailon duradero con agarre de índice
  • Diseño ambidiestro
  • La hoja Finger-friendly™ corta con eficacia
  • Reduce las lesiones y los costes
  • Hoja sin chispas, no conductiva y no magnética
  • La hoja químicamente inerte nunca se oxida
  • Hoja sin aceite ni lubricante
  • Hoja de óxido de circonio 100%
  • El filo de la hoja dura hasta 11,2 veces más que el metal
  • Menos cambios de hoja = menos lesiones
  • Cuchillas compatibles: 10418
  • Cambio de hoja sin herramienta
Especificaciones
Material de la hoja Cerámica
Tipo de producto Hoja de microcerámica
Para utilizar con (equipo) Hoja 10418
Material del mango Poliamida
Material de la carcasa Policarbonato
Longitud (imperial) 5,51 in
Longitud (métrico) 140 mm
Material Poliamida, polipropileno, policarbonato y cerámica
Color Blanco/Naranja
Para utilizar con (aplicación) Corte complejo en materiales finos
Incluye 1 hoja de microcerámica
N.° por paquete 1 unidad
Peso (imperial) 0,26 oz
Peso (métrico) 7,3 g
Anchura (imperial) 0,47 in
Anchura (métrico) 12 mm