Learn More
Epredia™ Parafina Precision Cut
Código de producto. 10698694 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Paraplast
Cantidad:
8 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
10698694 Paraplast 8 x 1 kg cada uno
1 options
Código de producto. 10698694 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 501006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Consiga buenas infiltraciones en los tejidos y proporcione un soporte máximo durante la microtomía con la parafina de alta calidad Precision Cut. También disponible en kit preenvasado para procesadores de tejidos Epredia™ Excelsior™ AS y Revos™.
  • Mezcla de calidad de parafina, polímeros y plásticos (en distintos grados, en función del tipo).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión De 56 a 57 °C
Tipo de producto Paraplast
Cantidad 8 x 1 kg
Para utilizar con (aplicación) Uso general