Learn More
Thermo Scientific™ Baños de agua para coliformes Precision™
Código de producto. 15305877 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Precisión COL 19
Precisión COL 35
Capacidad (métrico):
19 L
35 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Capacidad (métrico) unitSize
15305877 Precisión COL 19 19 L cada uno
15315877 Precisión COL 35 35 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15305877 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSCOL19
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3110.00€
    2960.00€ / paquete de 1
    Ahorro 150.00€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Facilite la realización de pruebas de coliformes fecales con los baños de agua para coliformes, diseñados específicamente para esta aplicación. Los baños se ajustan previamente a temperaturas óptimas para facilitar su uso.
Facilite la realización de pruebas de coliformes fecales con los baños de agua para coliformes Thermo Scientific™ Precision™, diseñados específicamente para esta aplicación.Los baños se ajustan previamente a temperaturas óptimas de 35,0, 41,5, 44,5 y 45,5 °C para facilitar su uso.Todos los baños se calibran en fábrica, con una posterior calibración sobre el terreno desde el panel frontal sin necesidad de herramientas.Benefíciese de una extraordinaria resistencia a la corrosión y a sustancias químicas gracias a la superficie exterior con recubrimiento de epoxi y limpie fácilmente la cámara con interior de acero inoxidable.
  • El controlador de temperatura proporciona una uniformidad de ±0,05 °C y una estabilidad de ±0,1 °C con cubierta de dos vertientes de acero inoxidable.
  • Logre una excelente uniformidad de la temperatura con un caudal de agua dirigido hacia el perímetro.
  • Limpieza y mantenimiento sencillos con el diseño sin bobina
  • Optimice la programación con temporizadores de encendido y apagado automático
  • Ayude a evitar el sobrecalentamiento del baño con protección en caso de nivel bajo de líquido.
  • Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
  • Instale instrumental de laboratorio más alto gracias a la nueva tapa con bisagra de mayor altura.
  • Proteja su trabajo con alarmas sonoras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la cámara Acero con recubrimiento de polvo epoxi
Tipo de controlador Digital
Capacidad (métrico) 19 L
Certificaciones/conformidad UL, CE
Intervalo de temperatura 35,0°C, 41,5°C, 44,5°C y 45,5°C
Tipo Water Bath
Pantalla LCD monocromática
Capacidad calorífica 1200 W
Incluye Cubierta del frontón de acero inoxidable y pato de goma
Material Acero inoxidable
Modelo Precisión COL 19
Preconfiguración de temperatura 4
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Uniformidad de temperatura ±0.05°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,5 x 24,9 x 9,8 in (394 x 632 x 249 mm)
Amperaje 9,0-10,5 / 4,3-5,0 (120V/230V)