Learn More
Thermo Scientific™ Baños de circulación de agua Precision™
Código de producto. 15335867 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
19 L
35 L
89 L
Modelo:
Precisión CIR 19
Precisión CIR 35
Precisión CIR 89
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
15335867 19 L Precisión CIR 19 cada uno
15183804 19 L Precisión CIR 19 cada uno
15345867 35 L Precisión CIR 35 cada uno
15355867 89 L Precisión CIR 89 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15335867 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSCIR19
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2665.00€
    2450.00€ / paquete de 1
    Ahorro 215.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Logre una excelente uniformidad de la temperatura para sus muestras con flujo de agua dirigido hacia el perímetro en los baños de circulación de agua. Incorpora un controlador de temperatura avanzado.
Los baños de circulación de agua Thermo Scientific™ Precision™ son perfectos para aquellos casos en los que la uniformidad y el control de la temperatura son especialmente críticos, como cuando se trabaja con enzimas y en aplicaciones serológicas. Disponibles en tres modelos diferentes, estos baños de alto rendimiento cuentan con un control por microprocesador e incluyen una cubierta de dos vertientes extraíble de acero inoxidable, una bandeja difusora y un patito de goma.
  • Logre una mayor uniformidad de la temperatura con un flujo de agua dirigido hacia el perímetro
  • Limpieza y mantenimiento sencillos con el diseño interno sin bobina
  • Optimice la programación con temporizadores de encendido y apagado automático
  • Disfrute de un espacio más alto para almacenar el instrumental de laboratorio del taller con la nueva tapa con bisagra
  • Ayudan a evitar el sobrecalentamiento del baño y los daños, con protección en caso de nivel bajo de líquido
  • Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
  • Proteja su trabajo con alarmas sonoras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 5,0 gal
Tipo de controlador Digital
Capacidad (métrico) 19 L
Certificaciones/conformidad UL, CE
Comunicaciones Digital
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente de +5 °C a 100 °C
Pantalla LCD monocromática
Capacidad calorífica 1200 W
Incluye 1 Tapa de acero inoxidable y pato de goma
Material Acero inoxidable 304
Modelo Precisión CIR 19
Preconfiguración de temperatura 4
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Uniformidad de temperatura ±0.05°C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 305 x 387 x 192 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,5 x 24,9 x 9,8 in (394 x 632 x 249 mm)
Requisitos eléctricos Tensión global 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Amperaje 9,0-10,5 / 4,3-5,0 (120V/230V)