Learn More
Norell™ Tubos de muestra de RMN de vidrio de borosilicato de precisión
Código de producto. 12882296
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203 mm
Concentricity (Metric):
0,004 mm
0,005 mm
0,019 mm
0,020 mm
0,025 mm
0,040 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Concentricity (Metric)
12882296 203 mm 0,019 mm
12832336 203 mm 0,020 mm
12802336 178 mm 0,005 mm
12812336 203 mm 0,005 mm
12842306 203 mm 0,040 mm
12802306 203 mm 0,025 mm
12832296 178 mm 0,004 mm
12842296 203 mm 0,004 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12882296 Proveedor Norell™ N.º de proveedor 507HP8
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Para sistemas de automuestreo y RMN de alto rendimiento
  • Para sistemas de automuestreo y RMN de alto rendimiento
  • La serie de tubos de RMN Norell Standard Series™ se ha desarrollado para ofrecer calidad y precisión
  • Se han eliminado prácticamente todas las variaciones en el fondo y la pared, por lo que los tiempos de inmersión y la reproducibilidad de las muestras han mejorado de forma considerable
  • Ya sea monitorizando una reacción, explorando un nuevo compuesto o realizando una RMN rutinaria, el Standard Series™ es el tubo más adecuado para los científicos actuales
  • Todos los tubos tienen extremos pulidos que los hacen menos susceptibles a las roturas
  • Se incluyen tapones de colores
Especificaciones
Concentricity (Metric) 0,019 mm
Longitud (métrico) 203 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo de muestras de NMR
Envase Paquete de 5
Diámetro exterior (métrico) 4.97 mm
Diámetro interior (métrico) 4.2 mm
Incluye Tapones