Learn More
Slice™ Hojas de precisión
Código de producto. 16443609
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la hoja (métrico):
27,1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Longitud de la hoja (métrico) Tamaño de la unidad
16443609 27,1 mm paquete de 4
1 options
Código de producto. 16443609 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.06€
    30.52€ / paquete de 4
    Ahorro 6.54€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Diseñadas para su uso con cortadores de precisión Slice™ Cuentan con una hoja de microcerámica reemplazable que es perfecta para cortes detallados en materiales finos.
  • Tipo de hoja: microcerámica
  • Más segura que las cuchillas tradicionales
  • El filo Finger-friendly™ corta de forma eficaz
  • Dura hasta 11,2 veces más que las cuchillas metálicas
  • Menos cambios de hoja = menos lesiones
  • Reduce las lesiones y los costes
  • Sin chispas, no magnéticas, no conductivas
  • Químicamente inertes; nunca se oxidan
  • Sin aceite ni lubricante
  • No requiere la eliminación de la caja para objetos punzantes
  • Mangos compatibles: 10416, 10417
  • 4 hojas por paquete
Especificaciones
Material de la hoja Plástico y óxido de circonio
Tipo de producto Hojas de microcerámica de precisión
Para utilizar con (aplicación) Corta materiales finos
Longitud de la hoja (imperial) 1,07 in
Longitud de la hoja (métrico) 27,1 mm
Tamaño Small
Para utilizar con (equipo) Asas Slice™ 10416 y 10417
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Cantidad 4