Learn More
Kern Sohn Balanza de precisión PLS
Código de producto. 17321743
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
120 g
420 g
720 g
4200 g
6200 g
8200 g
20 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
17321743 120 g cada uno
17331743 20 kg cada uno
17351743 4200 g cada uno
17341743 420 g cada uno
17361743 6200 g cada uno
17371743 720 g cada uno
17381743 8200 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17321743 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor PLS 12003A
High-quality precision scale with comfortable graphic display and enormous weighing range.
  • Cómoda realización de fórmulas con la base de datos de fórmulas, en la que pueden guardarse hasta 99 fórmulas con un máximo de 20 componentes de formulación, nombre y valor de consigna de cada uno
  • Se puede trabajar de forma rápida y eficiente gracias a la pantalla gráfica
  • Guía del operador sencilla en texto sin codificar en la pantalla en los idiomas DE, EN, FR, IT, ES, PT
  • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
  • Memoria interna para fórmulas completas con nombre y valor nominal de los componentes de la fórmula. Guía para el usuario con apoyo en pantalla
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Capacidad 120 g
Legibilidad 0.001 g
Linealidad 0.003 g
Tipo Balanza de precisión
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter