Learn More
Kern Sohn Balanza de precisión PEJ
Código de producto. 17351703
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
620 g
2200 g
4200 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
17351703 2200 g cada uno
17361703 4200 g cada uno
17371703 620 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17351703 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor PEJ 22002M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Robust laboratory and industrial precision scale for heavy items, with EC type approval.
  • Ajuste automático interno, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Cubierta de metal: robusta y estable
  • Pesaje con margen de tolerancia (checkweighing): Entradas posibles de dos valores límite superior e inferior a través de cuatro teclas de flecha. Una señal acústica y óptica facilita el proceso de racionar, dosificacar o clasificar
  • Pesajes inferiores: Toma de carga mediante gancho en el lado inferior de la balanza, en modelos con [d] = 0,001 g , gancho no incluido en el suministro
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Capacidad 2200 g
Legibilidad 0.01 g
Linealidad 0.02 g
Tipo Balanza de precisión
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz