Learn More
Kern Sohn Balanza de precisión KB
Código de producto. 17341663
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
360 g
650 g
1200 g
2400 g
10 kg
Legibilidad:
0,001 g
0,01 g
0,05 g
0,1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad unitSize
17341663 10 kg 0,1 g cada uno
17351663 10 kg 0,05 g cada uno
17371663 1200 g 0,01 g cada uno
17391663 2400 g 0,01 g cada uno
17301673 360 g 0,001 g cada uno
15803555 650 g 0,01 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17341663 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor KB 100001N
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Compact precision balance with large weighing range,
  • Gracias a las multiples funciones típicas de un laboratorio tales como, la función de fórmula y la determinación de porcentaje, junto con su gran precisión, la KERN KB le ayuda de forma fiable en su trabajo diario en el laboratorio
  • Manejo paso a paso vía diálogo Sí/No en la pantalla
  • Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Capacidad 10 kg
Legibilidad 0,1 g
Tipo Balanza de precisión
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter