Learn More
JP Selecta™ Baño de aceite y agua Precisbat
Código de producto. 12052295
Change view
Click to view available options
Admite:
2 x 2 L
6 x 2 L
Vataje:
1300 W
3800 W
Anchura (métrico):
35 cm
100 cm
Peso (métrico):
5,5 kg
15 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Vataje Anchura (métrico) Peso (métrico) unitSize
12052295 6 x 2 L 3800 W 100 cm 15 kg cada uno
12162912 2 x 2 L 1300 W 35 cm 5,5 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12052295 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 6001482
Proporciona un control de temperatura independiente para cada posición.
  • Recipiente interior y caja externa de acero inoxidable AISI 304
  • Elemento calefactor incrustado en aleación de acero inoxidable que es corrosión y resistente al calor
  • Cada posición tiene una tapa con anillos de reducción concéntricos de 105, 80, 60 y 40 mm de diámetro
  • El bastidor de soporte ajustable se monta en la parte posterior de la unidad para facilitar el montaje y el soporte de matraces, condensadores y otros aparatos
  • Control independiente de cada posición
  • Red ON/OFF con indicador luminoso «ON» para cada posición
  • Control de temperatura del termostato hidráulico sincronizado con la luz indicadora «ON»
Especificaciones
Temperatura ambiente De ambiente +5° a 200°C
Descripción 6 posiciones
Pantalla Indicador luminoso de encendido
Admite 6 x 2 L
Material Acero inoxidable
Temperatura máxima (métrico) 200°C
Estabilidad de la temperatura ±2°C
Anchura (métrico) 100 cm
Anchura (métrico) interior 14 cm
Altura (métrico) 19 cm
Altura (métrico) interior 12 cm
Fondo (métrico) 29 cm
Fondo interior (métrico) 12 cm
Peso (métrico) 15 kg
Vataje 3800 W