missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Baño para agua y aceite en batería Precisbat™

Código de producto. 12042295
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Calentamiento de productos por lotes
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
12042295 Calentamiento de productos por lotes cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12042295 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 6001472
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Proporciona un control de temperatura independiente para cada posición.

  • Recipiente interior y caja externa de acero inoxidable AISI 304
  • Elemento calefactor integrado en aleación de acero inoxidable
  • Corrosión, resistente al calor
  • Cada posición tiene tapa con anillos de reducción concéntricos de 105, 80, 60 y 40 mm (longitud)
  • El bastidor de soporte ajustable se monta en la parte posterior de la unidad para facilitar el montaje y el soporte de matraces, condensadores
  • Capacidad: 2 l por posición
  • Control independiente para cada posición
  • Control de temperatura del termostato hidráulico
  • Sincronizado con el indicador luminoso

Especificaciones

Descripción Cuatro posiciones
Intervalo de temperatura -5°C a +200°C
Para utilizar con (aplicación) Calentamiento de productos por lotes
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.