Learn More
Digi-Sense™ Pinzas amperimétricas compactas precalibradas
Código de producto. 15810056
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Corriente CA/CC, verdadera RMS
Solo corriente de CA
Frecuencia:
10 a 100 000 Hz
De 10 a 10 000 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Frecuencia Tamaño de la unidad
15810056 Corriente CA/CC, verdadera RMS 10 a 100 000 Hz cada uno
15800056 Solo corriente de CA De 10 a 10 000 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15810056 Proveedor Digi-Sense™ N.º de proveedor 2025056
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Includes
Cables de prueba, sonda de temperatura, estuche de transporte, batería de 9 V e informe de calibración trazable al NIST suministrados por InnoCal .
Los medidores con abrazadera Digi-Sense™ tienen un diseño compacto para realizar pruebas en lugares de difícil acceso
  • Mediciones fiables
  • Precalibrado de acuerdos con normas trazables NIST
  • Mayor durabilidad con carcasa de plástico de doble moldeado
  • Visibilidad instantánea con alerta LCD al medir sin contacto AC Voltaje
  • Acceda a áreas de prueba difíciles con la pequeña apertura de mandíbula
  • Facilidad de medición mejorada con función de retención de datos en la gran pantalla retroiluminada
Garantía
2 años
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos
Longitud (imperial) 7,75 in
Longitud (métrico) 19,7 cm
Tensión 600 V
Exactitud Voltios de CC: ±1,5% + 2 dígitos; Corriente continua: ±2,8% + 5 dígitos; AC voltios: ±2,0% + 5 dígitos; AC actual: ±2,8% + 5 dígitos; Capacidad: ±5,0% + 10 dígitos; Frecuencia: ±1,5% + 2 dígitos; Resistividad: ±3,5% + 5 dígitos
Amperaje 0 - 400 A
Certificaciones/conformidad CAT III 1000 V
Color Azul/gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 19,7 x 7 x 4 cm
Para utilizar con (aplicación) Mantenimiento de edificios y servicios de instalaciones.
Altura (imperial) 1,5625 in
Altura (métrico) 4 cm
Incluye Cables de prueba, sonda de temperatura, maletín de transporte, batería de 9 V e informe de calibración trazable NIST suministrado por InnoCal.
N.° por paquete 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) -4 °F a +1400 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -20 °C a +760 °C
Anchura (imperial) 2,75 in
Anchura (métrico) 7 cm
Tipo de producto Corriente CA/CC, verdadera RMS
Frecuencia 10 a 100 000 Hz