Learn More
Hanna Instruments™ Sonda de pH/EC/TDS multiparámetra
Descripción
- Electrodo de pH amplificado previamente
- Sensor amperométrico de EC/TDS
- Sensor de temperatura integrado
Información de órdenes
Incluye
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo (pH) | Desde 0 hasta 13 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 50 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Mide pH, CE/TDS y temperatura en invernaderos, hidroponía, vigilancia medioambiental, tratamiento de agua, calderas y torres de refrigeración. |
| Incluye | Electrolito: gel |
| Modelo | HI-1285-5 |
| Tipo de producto | pH y sonda EC preamplificada |
| Longitud (métrico) | 185 mm |