missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Agar de agua de peptona tamponada prepesada (BPW) (ISO)

Código de producto. 15872477
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x bolsitas para medio de 8 l
20 x bolsitas para medio de 1 l
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15872477 20 x bolsitas para medio de 1 l 1 set
15882477 10 x bolsitas para medio de 8 l 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15872477 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PW10491L

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Acelere el flujo de trabajo en la preparación de medios para el enriquecimiento previo de especies deSalmonella en alimentos con los sobres de medio prepesados.

Acelere el flujo de trabajo en la preparación de medios de cultivo microbiano para el enriquecimiento previo de especies de Salmonella en muestras alimentarias con el agar de agua de peptona tamponada prepesada (ISO) Thermo Scientific™.Los sobres prepesados de medios de cultivo deshidratados Thermo Scientific™ Oxoid™ están diseñados para un solo uso en la preparación de volúmenes de 1 u 8 litros de medio de cultivo.Ahorre un valioso tiempo y comience rápidamente las pruebas gracias a que ya no es necesario pesar el polvo: solo tiene que rasgar el sobre y verter su contenido.

Los sobres prepesados de agua de peptona tamponada (ISO) contienen el conocido medio de cultivo agua de peptona tamponada (ISO) Thermo Scientific Oxoid (n.º de referencia CM1049) y forman parte de la gama de medios de cultivo deshidratados y bien caracterizados de uso más frecuente, ahora disponibles en cómodos envases de papel de aluminio prepesados.

Solo tiene que abrir el sobre del medio que desee, añadirlo al volumen de agua necesario, mezclar y usar el autoclave como es habitual.

  • Eficaz: elija entre la amplia gama de formatos de medios prepesados y así reducirá el tiempo de preparación y manipulación y conseguirá una productividad máxima
  • Cómodo: los sobres de rasgar y verter permiten una producción del medio más rápida y simplifican los flujos de trabajo
  • Conforme: los contrastados y validados formatos otorgan seguridad y un rendimiento de confianza
  • Productivo: reduzca la manipulación y el pesaje habituales de los medios de cultivo deshidratados y pase más tiempo en tareas de valor añadido.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Descripción Agua de peptona tamponada prepesada (ISO)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 20 x bolsitas para medio de 1 l

Para uso en laboratorio.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.