Learn More
Octanoato de previtamina D3 (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pre-Vitamin D3 Octanoate |
| CAS | 927822-17-1 |
| Fórmula molecular | C35H58O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (1S)-3-[(1Z)-2-[(1R,3aR,7aR)-1-[(1R)-1,5-Dimethylhexyl]-2,3,3a,6,7,7a-hexahydro-7a-methyl-1H-inden-4-yl]ethenyl]-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl Octanoate, (1S)-3-[(1Z)-2-[(1R,3aR,7aR)-1-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]-2,3,3a,6,7,7a-hexahydro-7a-methyl-1H-inden-4-yl]ethenyl]-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl ester Octanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H58O2/c1-7-8-9-10-11-17-34(36)37-31-21-18-27(4)30(25-31)20-19-29-16-13-24-35(6)32(22-23-33(29)35)28(5)15-12-14-26(2)3/h16,19-20,26,28,31-33H,7-15,17-18,21-25H2,1-6H3/b20-19-/t28-,31+,32-,33+,35-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CCC(=C(C1)\C=C/C2=CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)C)C |
| Nombre IUPAC | Octanoato de [(1S)-3-[(Z)-2-[(1R,3aR,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-1,2,3,3a,6,7-hexahidroinden-4-il]etenil]-4-metilciclohex-3-en-1-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 510.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 510.4437 |