Learn More
Keystone Cleanroom Products Preesterilizado Sharpie , Punta fina
Código de producto. 31008264 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color
31008264 Negro
31008262 Azul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31008264 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor S10FMARKBLK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.00€
    318.72€ / paquete de 250
    Ahorro 81.28€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-06-2027
Tinta permanente estéril lista para usar Sharpie Los marcadores eliminan los riesgos asociados con los procedimientos de desinfección de superficies.
  • Estéril irradiado con rayos gamma a un SAL de 10-6
  • Lote controlado
  • Listo para su uso
  • Envasado en envases fáciles de abrir. Tyvek™ bolsas pelables
  • Minimiza los riesgos de contaminación
  • Simplifica el cumplimiento de los SOP
  • Elimine la necesidad de limpiar los instrumentos de escritura contaminados
Especificaciones
Material Plástico
Con renglones No
Color Negro
Color de la cubierta Negro
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de esterilidad
Desechables Uso limitado
Envase 10 Pk.
Tipo de producto Marcador estéril
Esterilidad Estéril
Estilo de punta Puntas finas