Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Sistema de transporte de placas de medios y bolsas de incubación preesterilizadas
Código de producto. 17960457 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
20,3 cm
25,4 cm
30,5 cm
43,2 cm
Anchura (métrico):
15,2 cm
20,3 cm
25,4 cm
40,6 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
17960457 20,3 cm 15,2 cm paquete de 500
17970457 25,4 cm 20,3 cm paquete de 500
17950457 30,5 cm 25,4 cm paquete de 500
17980457 43,2 cm 40,6 cm paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17960457 Proveedor Keystone Cleanroom Products™ N.º de proveedor SBBMGTVKSS060810
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimine el riesgo y el gasto de investigar las causas fundamentales de los falsos positivos con el sistema de bolsas de incubación y transporte de placas de medios estériles.
  • El embalaje estéril validado de Tyvek/Mylar, listo para usar, utiliza ganchos para colgar en cada esquina para facilitar su uso en aisladores.
  • Tyvek El embalaje es compatible con VHP ciclos de descontaminación
  • Fabricado y envasado en un ISO sala limpia certificada
  • Autosellante Tyvek Las bolsas pelables contienen las placas de medios que se recogen dentro del aislador.
  • Tyvek Las bolsas se transfieren al laboratorio de control de calidad.
  • No es necesario retirar las placas de medios de las bolsas para la incubación.
  • Certificados de esterilidad y conformidad con cada envío.
  • Están disponibles embalajes y configuraciones personalizados.
  • El sistema proporciona protección completa desde el momento en que se retiran las placas del interior del aislador hasta la incubación.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad CoC, Certificado de Esterilidad
Tipo de tapón Sellado automático
Color Transparente, blanco
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Movimiento y protección de placas de medios de monitoreo ambiental
Para utilizar con (equipo) Aislador, RAB, Incubadora
Material Plástico multicapa reforzado
Esterilidad Estéril
Sin látex Sí
N.º por caja 500 bolsas/caja.
N.° por paquete 10 bolsas/paquete.
Método de esterilización Radiación gamma
Grosor (imperial) 8 mil
Longitud (imperial) 8 in
Anchura (imperial) 6 in
Tipo de producto Portada
Longitud (métrico) 20,3 cm
Anchura (métrico) 15,2 cm
Grosor (métrico) 203 μm