Learn More
Modificador de matriz GFAA premezclado 3: 10 mg/ml de NH4H2PO4& 600 μg/mL Mg(NO3)2 en 2% HNO3, VHG™
Código de producto. 30003176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003176 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 30003176 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGMPM3250
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Modificador de matriz GFAA premezclado 3: 10 mg/ml de NH4H2PO4& 600 μg/mL Mg(NO3)2 en HNO3 al 2%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Phosphate/Magnesium Nitrate
CAS 10361-65-6, 10377-60-3
Métodos GFAA/AA
Nombres de analitos o componentes Ammonium Phosphate/Magnesium Nitrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Cantidad 250 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ammonium Phosphate 10 mg/mL/Magnesium Nitrate 600 μg/mL