Learn More
Modificador de matriz GFAA premezclado 1: 750 μg/mL de Pd& 500 μg/mL Mg(NO3)2 en 2% HNO3, VHG™
Descripción
Modificador de matriz GFAA premezclado 1: 750 μg/mL de Pd& 500 μg/mL Mg(NO3)2 en HNO3 al 2%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Nitrate/Palladium |
| CAS | 10377-60-3, 5-3-7440 |
| Métodos | GFAA/AA |
| Nombres de analitos o componentes | Magnesium Nitrate/Palladium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 250 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Magnesium Nitrate 500 μg/mL/Palladium 750 μg/mL |