Learn More
Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Precursor Molecules—Negative Control #2
Código de producto. 10391225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10391225 5 nmol cada uno
1 options
Código de producto. 10391225 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM17111
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Moléculas precursoras de miARN Pre-miR™, control negativo n.º 2
Un miARN sintético mímico para el análisis funcional del miARN. Se suministra 5 nmol.
  • El diseño optimizado da como resultado un uso correcto de la cadena por parte de RISC
  • Purificado y listo para transfeccionar
    Las moléculas precursoras de miARN Invitrogen™ Pre-miR™ son pequeñas moléculas de ARN bicatenario, modificadas químicamente y diseñadas para imitar miARN maduros endógenos. Este mimetizador de miARN listo para usar puede introducirse en las células mediante parámetros de transfección o electroporación similares a los utilizados para ARNip. Permiten el estudio detallado de los efectos biológicos del miARN a través de experimentos de ganancia de funciones. El control negativo n.º 2 Pre-miR™ es una molécula de secuencia aleatoria Pre-miR™ que se ha sometido a numerosas pruebas con estirpes de células y tejidos humanos y se ha validado para no producir efectos identificables en la función conocida del miARN. NOTA: Los precursores de miARN Pre-miR™ no son construcciones de horquilla y no deben confundirse con los premiARN.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento El miARN pre-miR™ se suministra secado en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a – 20 °C. Uso garantizado de 1 año cuando se almacena seco a –20 °C.
    Formato Tubo
    Tipo de control Control negativo
    RNAi Type miARN Mimic
    Especie Humano, ratón, rata
    Para utilizar con (aplicación) Análisis de ARN sin codificación y Mirna
    Etiqueta o tinte no conjugado
    Línea de productos Ambion, Pre-Mir
    Tipo de producto miARN Mimic
    Cantidad 5 nmol
    Condiciones de envío Temperatura ambiente