Learn More
Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Precursor
Descripción
miRNA Precursor Molecules are small, chemically modified double-stranded RNA molecules designed to mimic endogenous mature miRNAs.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5X |
| Contenido y almacenamiento | El miARN pre-miR™ se suministra secado en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a – 20 °C. Uso garantizado de 1 año cuando se almacena seco a –20 °C. |
| Descripción | Molécula precursora de miARN Pre-miR™, 5 nmol, líquido, proteger contra daños físicos, aislar de sustancias incompatibles, almacenar en el recipiente original |
| Tipo de producto final | Molécula precursora de miARN Pre-miR™ |
| Tipo de empaquetado | 1 unidad |
| Línea de productos | Ambion, Pre-Mir |
| Tipo de producto | Molécula precursora de miARN Pre-miR™ |
| Cantidad | 5 nmol |
| Tamaño de muestra | 5 nmol |
| Formulario | Líquido |