Learn More
Invitrogen™ Precursor de miARN Pre-miR™ hsa-miR-1 de control positivo
Código de producto. 10167534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10167534 5 nmol cada uno
1 options
Código de producto. 10167534 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM17150
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
The Pre-miR™ hsa-miR-1 miRNA Precursor is intended for use as a positive control in experiments utilizing Pre-miR miRNA Precursors.
The Pre-miR™ hsa-miR-1 miRNA Precursor is intended for use as a positive control in experiments utilizing Pre-miR miRNA Precursors. This precursor was chosen as a positive control because, upon delivery into cells, it effectively down regulates the expression of twinfilin-1, also known as PTK9, at the mRNA level (60-95% reduction. Effective delivery and activity of the Pre-miR hsa-miR-1 miRNA Precursor can be detected by real-time PCR using a TaqMan™ Gene Expression Assay to PTK9 (Assay IDs: Hs00702289_s1 [human], Mm01598980_g1 [mouse]).
El precursor de miARN Pre-miR™ hsa-miR-1 está diseñado para utilizarse como control positivo en experimentos que utilizan precursores de miARN Pre-miR. Este precursor fue elegido como control positivo porque, al ser entregado a las células, regula efectivamente la expresión de la twinfilina-1, también conocida como PTK9, al nivel de ARNm (reducción del 60 al 95 %). La administración y actividad efectiva del precursor de miARN Pre-miR hsa-miR-1 se puede detectar con PCR en tiempo real mediante un ensayo de expresión génica TaqMan™ a PTK9 (ID de ensayo: Hs00702289_s1 [humano], Mm01598980_g1 [ratón]).
Información sobre los precursores de miARN Pre-miR
Las moléculas precursoras de miARN Pre-miR™ son pequeñas moléculas de ARN bicatenario, modificadas químicamente y diseñadas para imitar miARN endógenos maduros. Estos mimetizadores de miARN listos para usar, que son similares a, pero no idénticos a los ARNip, pueden introducirse en las células mediante parámetros de transfección o electroporación similares a los utilizados para ARNip. Permiten el estudio detallado de los efectos biológicos del miARN a través de experimentos de ganancia de funciones (figura 1). Control positivo y negativo de los precursores de miARN Pre-miR (enumerados anteriormente) o el kit de inicio de precursor Pre-miR™ pueden usarse para optimizar la transfección de precursores de miARN Pre-miR.
Las moléculas precursoras de miARN Pre-miR han sido cuidadosamente diseñadas y modificadas para asegurar que la cadena correcta, que representa el miARN maduro deseado, se incorpore al complejo de silenciamiento inducido por ARN responsable de la actividad del miARN (figura 2). A diferencia de los vectores de expresión del miARN, estas moléculas sintéticas pueden usarse en estudios de respuesta de dosis debido a su introducción directa en la célula por transfección o electroporación. Gracias a su pequeño tamaño, son más fáciles de transfeccionar que los vectores, y pueden entregarse utilizando condiciones idénticas a las utilizadas para ARNip.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El miARN pre-miR™ se suministra secado en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a – 20 °C. Uso garantizado de 1 año cuando se almacena seco a –20 °C.
Tipo de control Control positivo
RNAi Type miARN Mimic
Especie Humano, ratón, rata
Para utilizar con (aplicación) Análisis de ARN sin codificación y Mirna
Incluye miARN Pre-miR™ se proporciona secado en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión.
Etiqueta o tinte no conjugado
Línea de productos Ambion, Pre-Mir
Tipo de producto miARN Mimic
Pureza HPLC
Cantidad 5 nmol
Condiciones de envío Temperatura ambiente