missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint Gobain Life Sciences Tapón de caucho sin orificio

Código de producto. 11774528
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
50 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11774528 Azul 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11774528 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 20301750

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice estos tapones para una gran variedad de aplicaciones. Los tapones de caucho sin orificios Saint Gobain Performance Plastics™ son idóneos para la transferencia química.

  • Diseñado para mantener seguro el contenido del recipiente
  • Ideal para asegurar recipientes de vidrio, metal y plástico
  • Facilidad de uso:
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Altura (métrico) 20 mm
Cantidad 50/paq.
Color Azul
Diameter (Metric) Bottom 12.5 mm
Diámetro del área superior (métrico) 16.5 mm
Material Caucho natural
Tipo de producto Tapones de caucho natural
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.