Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapón de goma preperforado sin agujeros
Descripción
- Diseñado para mantener seguro el contenido del recipiente
- Ideal para asegurar recipientes de vidrio, metal y plástico
- Facilidad de uso:
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 60 mm |
| Cantidad | 5/paq. |
| Color | Azul |
| Diameter (Metric) Bottom | 71mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 89mm |
| Material | Caucho natural |
| Tipo de producto | Tapones de caucho natural |